BMS-582949
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSBISN0294-25MGEA
0
DKK
APOSBISN0294-25MG
APOSBISN0294-5MG
APOSBISN0294-10MG
BMS-582949
BMS-582949
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel:
C₂₂H₂₆N₆O₂ Molekylvægt: 406,48 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
CAS-nummer:
623152-17-0 |