Skepinone-L
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSBISN0248-1MGEA
1640
DKK
APOSBISN0248-1MG
APOSBISN0248-10MG
APOSBISN0248-5MG
Skepinone-L
Skepinone-L
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel:
C₂₄H₂₁F₂NO₄ Molekylvægt: 425,40 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD22572738 CAS-nummer: 1221485-83-1 |