LY2228820
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSBISN0222-5MGEA 1160 DKK
APOSBISN0222-5MG APOSBISN0222-1MG APOSBISN0222-10MG
LY2228820
LY2228820
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₂₆H₃₇FN₆O₆S₂
Molekylvægt: 612,74 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28101032
CAS-nummer: 862507-23-1