LJI-308
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSBISN0194-2MGEA 1320 DKK
APOSBISN0194-2MG APOSBISN0194-5MG APOSBISN0194-10MG
LJI-308
LJI-308
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₂₁H₁₈F₂N₂O₂
Molekylvægt: 368,38 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD29905461
CAS-nummer: 1627709-94-7