tert-Butyl 12-Hydroxy-4,7,10-trioxadodecanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSBIPG1449-1GEA 765 DKK
APOSBIPG1449-1G APOSBIPG1449-500MG APOSBIPG1449-5G
tert-Butyl 12-Hydroxy-4,7,10-trioxadodecanoate
tert-Butyl 12-Hydroxy-4,7,10-trioxadodecanoate
Formel: C₁₃H₂₆O₆
Molekylvægt: 278,35 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03791106
CAS-nummer: 186020-66-6