Biotin-PEG2-Amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSBIPG1207-250MGEA 4100 DKK
APOSBIPG1207-250MG APOSBIPG1207-100MG APOSBIPG1207-50MG
Biotin-PEG2-Amine
Biotin-PEG2-Amine
Formel: C₁₆H₃₀N₄O₄S
Molekylvægt: 374,50 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09264745
CAS-nummer: 138529-46-1