Nicotinsyreamid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSBIN0610-100GEA 437 DKK
APOSBIN0610-100G APOSBIN0610-1KG APOSBIN0610-250G
Nicotinsyreamid 99%
Nicotinsyreamid
Formel: C₆H₆N₂O
Molekylvægt: 122,13 g/mol
Smeltepunkt: 128…132 °C
Massefylde: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006395
CAS-nummer: 98-92-0
EINECS: 202-713-4