(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSBIN0431-10GEA
1540
DKK
APOSBIN0431-10G
APOSBIN0431-1G
APOSBIN0431-5G
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside
Formel:
C₁₂H₁₅NO₈ Molekylvægt: 301,25 g/mol Opbevaringstemperatur: Fryser |
MDL Number:
MFCD00063256 CAS-nummer: 3150-24-1 EINECS: 221-584-5 |