Urinsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1H-Purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione
BIK9021-250G BIK9021-500G BIK9021-100G
APOSBIK9021-250GEA 1920 DKK
APOSBIK9021-250G APOSBIK9021-500G APOSBIK9021-100G
Urinsyre
Urinsyre
Formel: C₅H₄N₄O₃
Molekylvægt: 168,11 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005712
CAS-nummer: 69-93-2
EINECS: 200-720-7