Guanine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSBIG5143-25GEA
372
DKK
APOSBIG5143-25G
APOSBIG5143-100G
Guanine hydrochloride
Guanine hydrochloride
Formel:
C₅H₆ClN₅O Molekylvægt: 187,59 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00213670 CAS-nummer: 635-39-2 |