3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSBIG1002-1GEA 197 DKK
APOSBIG1002-1G APOSBIG1002-25G APOSBIG1002-5G
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016684
CAS-nummer: 5396-18-9