PIK75 ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSBIFK0038-50MGEA
1590
DKK
APOSBIFK0038-50MG
APOSBIFK0038-25MG
APOSBIFK0038-10MG
PIK75 ≥99%
PIK75
Formel:
C₁₆H₁₅BrClN₅O₄S Molekylvægt: 488,74 g/mol Opbevaringstemperatur: Fryser |
MDL Number:
MFCD12546130 CAS-nummer: 372196-77-5 |