1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSBID2040-500MGEA
110
DKK
APOSBID2040-500MG
APOSBID2040-5G
APOSBID2040-1G
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Possible thiol oxidising agent
- Protein
Formel:
C₆H₁₂N₄O₂ Molekylvægt: 172,19 g/mol Smeltepunkt: 112…115 °C Opbevaringstemperatur: Fryser |
MDL Number:
MFCD00008318 CAS-nummer: 10465-78-8 EINECS: 233-951-7 |