1,6-Anhydro-2,3,4-tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranose 98% min
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSBICL4209-2GEA 2730 DKK
APOSBICL4209-2G APOSBICL4209-10G APOSBICL4209-5G
1,6-Anhydro-2,3,4-tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranose 98% min
1,6-Anhydro-2,3,4-tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranose
Formel: C₂₇H₂₈O₅
Molekylvægt: 432,52 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683260
CAS-nummer: 10548-46-6