Brefeldin A
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
APOSBIB3042-5MGEA
0
DKK
APOSBIB3042-5MG
APOSBIB3042-10MG
APOSBIB3042-25MG
Brefeldin A
Brefeldin A
BFA is a macrolide antiobiotic. Disrupts mechanism of Golgi apparatus.
Formel:
C₁₆H₂₄O₄ Molekylvægt: 280,4 g/mol Smeltepunkt: 200…205 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00083258 CAS-nummer: 20350-15-6 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |