Anisomycin (from Streptomyces griseolus)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSBIA4315-100MGEA 1160 DKK
APOSBIA4315-100MG APOSBIA4315-25MG APOSBIA4315-250MG
Anisomycin (from Streptomyces griseolus)
Anisomycin
Formel: C₁₄H₁₉NO₄
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00077650
CAS-nummer: 22862-76-6
EINECS: 245-269-7
UN nummer: 3462
ADR: 6.1,III