N(α)-Acetyl-L-tryptophan 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSBIA1792-250GEA 3050 DKK
APOSBIA1792-250G APOSBIA1792-25G APOSBIA1792-100G
N(α)-Acetyl-L-tryptophan 98%
N(α)-Acetyl-L-tryptophan
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₃
Molekylvægt: 246,3 g/mol
Smeltepunkt: 186 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00065976
CAS-nummer: 1218-34-4
EINECS: 214-935-9