4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC7538-1GEA 634 DKK
APOSPC7538-1G APOSPC7538-5G
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid 98%
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₄
Molekylvægt: 183,93 g/mol
Smeltepunkt: 213…215 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08458473
CAS-nummer: 851335-07-4