3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR911490-25GEA 2100 DKK
APOSOR911490-25G APOSOR911490-10G
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid 95%
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molekylvægt: 194,184 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004391
CAS-nummer: 25522-33-2