1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbohydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR311026-1GEA 4050 DKK
APOSOR311026-1G APOSOR311026-500MG
1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbohydrazide
1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbohydrazide
Formel: C₁₀H₁₀ClN₅O
Molekylvægt: 251,672 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14703598
CAS-nummer: 242145-47-7