4-Amino-2-sulphanylpyrimidine-5-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR311019-1GEA
4050
DKK
APOSOR311019-1G
APOSOR311019-500MG
4-Amino-2-sulphanylpyrimidine-5-carboxamide
4-Amino-2-sulphanylpyrimidine-5-carboxamide
Formel:
C₅H₆N₄OS Molekylvægt: 170,192 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD22192593 CAS-nummer: 89323-11-5 |