1-Cyclobutyl-4-(piperidine-4-carbonyl)piperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR310942-500MGEA
6440
DKK
APOSOR310942-500MG
1-Cyclobutyl-4-(piperidine-4-carbonyl)piperazine
1-Cyclobutyl-4-(piperidine-4-carbonyl)piperazine
Formel:
C₁₄H₂₅N₃O Molekylvægt: 251,368 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09261268 CAS-nummer: 799559-59-4 |