Methyl 3-(4-methoxyphenyl)-3-methylbutanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR310919-500MGEA 8030 DKK
APOSOR310919-500MG
Methyl 3-(4-methoxyphenyl)-3-methylbutanoate
Methyl 3-(4-methoxyphenyl)-3-methylbutanoate
Formel: C₁₃H₁₈O₃
Molekylvægt: 222,28 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22688506
CAS-nummer: 67437-37-0