2-(Chloromethyl)-5-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR310896-1GEA 6560 DKK
APOSOR310896-1G APOSOR310896-500MG
2-(Chloromethyl)-5-methylpyridine
2-(Chloromethyl)-5-methylpyridine
Formel: C₇H₈ClN
Molekylvægt: 141,598 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10697586
CAS-nummer: 767-01-1