[3-(Methylamino)phenyl]methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR310887-500MGEA 5630 DKK
APOSOR310887-500MG
[3-(Methylamino)phenyl]methanol
[3-(Methylamino)phenyl]methanol
Formel: C₈H₁₁NO
Molekylvægt: 137,179 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16658585
CAS-nummer: 121562-78-5