4-(5-Bromothiophen-2-yl)benzoic acid
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR310841-1GEA
0
DKK
APOSOR310841-1G
4-(5-Bromothiophen-2-yl)benzoic acid
4-(5-Bromothiophen-2-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₁H₇BrO₂S Molekylvægt: 283,141 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD20922788 CAS-nummer: 145208-54-4 |