2-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborinine
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR310586-5GEA
0
DKK
APOSOR310586-5G
2-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborinine
2-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborinine
Formel:
C₁₇H₁₄BBrN₂O Molekylvægt: 353,021 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD20527134 CAS-nummer: 927384-45-0 |