(1R)-1-[3-(4-Chlorophenyl)-1,2-oxazol-5-yl]ethan-1-ol
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR310508-1GEA
0
DKK
APOSOR310508-1G
(1R)-1-[3-(4-Chlorophenyl)-1,2-oxazol-5-yl]ethan-1-ol
(1R)-1-[3-(4-Chlorophenyl)-1,2-oxazol-5-yl]ethan-1-ol
Formel:
C₁₁H₁₀ClNO₂ Molekylvægt: 223,656 g/mol Smeltepunkt: 55…68 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD27957328 CAS-nummer: 1565845-64-8 |