4-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzaldehyde
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR310503-5GEA
0
DKK
APOSOR310503-5G
4-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzaldehyde
4-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzaldehyde
Formel:
C₁₂H₁₂BNO₅ Molekylvægt: 261,038 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11215233 CAS-nummer: 1072960-66-7 |