2-(4-Bromophenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR310477-5GEA
2600
DKK
APOSOR310477-5G
2-(4-Bromophenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
2-(4-Bromophenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
Formel:
C₁₁H₁₁BBrNO₄ Molekylvægt: 311,924 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11215230 CAS-nummer: 943552-04-3 |