Methyl 6-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR310471-1GEA
1670
DKK
APOSOR310471-1G
Methyl 6-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalene-2-carboxylate
Methyl 6-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalene-2-carboxylate
Formel:
C₁₈H₂₁BO₄ Molekylvægt: 312,168 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18783177 CAS-nummer: 736989-93-8 |