2-Methylpropane-1,2-diol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR310412-5GEA 0 DKK
APOSOR310412-5G APOSOR310412-1G
2-Methylpropane-1,2-diol
2-Methylpropane-1,2-diol
Formel: C₄H₁₀O₂
Molekylvægt: 90,121 g/mol
Kogepunkt: 177…178 °C
Massefylde: 0,997 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00971926
CAS-nummer: 558-43-0
EINECS: 209-198-5