2-Ethyl 5-(4-nitrophenyl)methyl 4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrazine-2,5-dicarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR310410-500MGEA 4270 DKK
APOSOR310410-500MG
2-Ethyl 5-(4-nitrophenyl)methyl 4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrazine-2,5-dicarboxylate
2-Ethyl 5-(4-nitrophenyl)methyl 4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrazine-2,5-dicarboxylate
Formel: C₁₇H₁₈N₄O₆
Molekylvægt: 374,348 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27924230
CAS-nummer: 623565-14-0