4-Chloro-1H-pyrazol-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR310366-1GEA 863 DKK
APOSOR310366-1G APOSOR310366-5G
4-Chloro-1H-pyrazol-3-amine
4-Chloro-1H-pyrazol-3-amine
Formel: C₃H₄ClN₃
Molekylvægt: 117,537 g/mol
Smeltepunkt: 119…120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03419764
CAS-nummer: 54301-34-7