(2-Iodo-5-methoxyphenyl)boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR310361-1GEA
786
DKK
APOSOR310361-1G
(2-Iodo-5-methoxyphenyl)boronic acid
(2-Iodo-5-methoxyphenyl)boronic acid
Formel:
C₇H₈BIO₃ Molekylvægt: 277,852 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD26793796 CAS-nummer: 89694-50-8 |