4-(Hydroxymethyl)-4-phenylcyclohexan-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR310320-1GEA 2730 DKK
APOSOR310320-1G
4-(Hydroxymethyl)-4-phenylcyclohexan-1-one
4-(Hydroxymethyl)-4-phenylcyclohexan-1-one
Formel: C₁₃H₁₆O₂
Molekylvægt: 204,265 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17013064
CAS-nummer: 51510-01-1