Methyl 2-butyl-1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR310305-1GEA
1840
DKK
APOSOR310305-1G
Methyl 2-butyl-1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylate
Methyl 2-butyl-1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₆N₂O₂ Molekylvægt: 232,278 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD26523303 CAS-nummer: 127007-36-7 |