2-(3,5-Dibromophenyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborinine
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR310295-5GEA
0
DKK
APOSOR310295-5G
APOSOR310295-1G
2-(3,5-Dibromophenyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborinine
2-(3,5-Dibromophenyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborinine
Formel:
C₁₆H₁₁BBr₂N₂ Molekylvægt: 401,891 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD20527133 CAS-nummer: 1098071-09-0 |