2-(Hydroxymethyl)-4,6-dimethylpyridine-3-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR310182-500MGEA
2730
DKK
APOSOR310182-500MG
2-(Hydroxymethyl)-4,6-dimethylpyridine-3-carbonitrile
2-(Hydroxymethyl)-4,6-dimethylpyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₉H₁₀N₂O Molekylvægt: 162,188 g/mol Smeltepunkt: 92…93 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD22375454 CAS-nummer: 1383468-71-0 |