2-Chloro-5-iodo-3-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR310157-500MGEA
2730
DKK
APOSOR310157-500MG
APOSOR310157-1G
2-Chloro-5-iodo-3-methylpyridine
2-Chloro-5-iodo-3-methylpyridine
Formel:
C₆H₅ClIN Molekylvægt: 253,468 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09037455 CAS-nummer: 59782-89-7 |