3,5-Diiodo-6-methylpyridin-2-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR310094-1GEA
0
DKK
APOSOR310094-1G
APOSOR310094-500MG
3,5-Diiodo-6-methylpyridin-2-ol
3,5-Diiodo-6-methylpyridin-2-ol
Formel:
C₆H₅I₂NO Molekylvægt: 360,919 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11100951 CAS-nummer: 858851-91-9 |