2-(4-Hydroxyphenoxy)-N-(propan-2-yl)propanamide
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR310018-1GEA
0
DKK
APOSOR310018-1G
APOSOR310018-500MG
2-(4-Hydroxyphenoxy)-N-(propan-2-yl)propanamide
2-(4-Hydroxyphenoxy)-N-(propan-2-yl)propanamide
Formel:
C₁₂H₁₇NO₃ Molekylvægt: 223,268 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11181693 CAS-nummer: 1094370-49-6 |