5,7-Dichloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR309456-1GEA 2510 DKK
APOSOR309456-1G
5,7-Dichloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
5,7-Dichloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₇Cl₂NO₂
Molekylvægt: 256,085 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09787759
CAS-nummer: 948293-69-4