2-Amino-7-chloro-3-methylquinoline hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR309449-1GEA 1510 DKK
APOSOR309449-1G APOSOR309449-5G
2-Amino-7-chloro-3-methylquinoline hydrochloride
2-Amino-7-chloro-3-methylquinoline hydrochloride
Formel: C₁₀H₉ClN₂·ClH
Molekylvægt: 229,106 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10703334
CAS-nummer: 1170955-52-8