4-(3,4-Dimethyl-benzyl)-piperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR309446-1GEA
0
DKK
APOSOR309446-1G
APOSOR309446-250MG
4-(3,4-Dimethyl-benzyl)-piperidine
4-(3,4-Dimethyl-benzyl)-piperidine
Formel:
C₁₄H₂₁N Molekylvægt: 203,323 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD05863588 CAS-nummer: 782504-68-1 |