5-Chloro-3-[(4-chlorophenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR309417-1GEA
0
DKK
APOSOR309417-1G
5-Chloro-3-[(4-chlorophenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazole
5-Chloro-3-[(4-chlorophenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazole
Formel:
C₉H₆Cl₂N₂S Molekylvægt: 245,128 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD14707340 CAS-nummer: 90418-16-9 |