3-Amino-7-chloro-2-methylquinoline Dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR309365-1GEA
4940
DKK
APOSOR309365-1G
3-Amino-7-chloro-2-methylquinoline Dihydrochloride
3-Amino-7-chloro-2-methylquinoline Dihydrochloride
Formel:
C₁₀H₉ClN₂·2ClH Molekylvægt: 265,567 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18909619 CAS-nummer: 1296950-72-5 |