4-Chloro-3,6-dibromoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR309335-1GEA 3020 DKK
APOSOR309335-1G
4-Chloro-3,6-dibromoquinoline
4-Chloro-3,6-dibromoquinoline
Formel: C₉H₄Br₂ClN
Molekylvægt: 321,396 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08437002
CAS-nummer: 927801-19-2