4-Bromo-6-methoxy-2-phenylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR309327-1GEA 3200 DKK
APOSOR309327-1G
4-Bromo-6-methoxy-2-phenylquinoline
4-Bromo-6-methoxy-2-phenylquinoline
Formel: C₁₆H₁₂BrNO
Molekylvægt: 314,177 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13192938
CAS-nummer: 876491-31-5