3,7-Dibromo-4-hydroxyquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR309323-1GEA
3070
DKK
APOSOR309323-1G
3,7-Dibromo-4-hydroxyquinoline
3,7-Dibromo-4-hydroxyquinoline
Formel:
C₉H₅Br₂NO Molekylvægt: 302,95 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD13192872 CAS-nummer: 1203579-53-6 |